Imprimer
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 0 EUR
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02323074
Numéro CAS: 63136-16-3