Imprimer
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309233-1G OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA 252 EUR
APOSOR309233-1G APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179785
Numéro CAS: 35973-17-2