Imprimer
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309231-1G OR309231-5G
APOSOR309231-1GEA 393 EUR
APOSOR309231-1G APOSOR309231-5G
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787877
Numéro CAS: 948291-17-6