Imprimer
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309229-1G OR309229-5G
APOSOR309229-1GEA 317 EUR
APOSOR309229-1G APOSOR309229-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06255166
Numéro CAS: 86210-91-5