Imprimer
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309208-1G OR309208-5G
APOSOR309208-1GEA 0 EUR
APOSOR309208-1G APOSOR309208-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787817
Numéro CAS: 114858-39-8