Imprimer
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 0 EUR
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20926150
Numéro CAS: 1305208-37-0