Imprimer
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethanone
OR30889-100MG OR30889-250MG OR30889-500MG
APOSOR30889-100MGEA 116 EUR
APOSOR30889-100MG APOSOR30889-250MG APOSOR30889-500MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869767
Numéro CAS: 1159511-24-6