Imprimer
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308181-1G OR308181-250MG
APOSOR308181-1GEA 249 EUR
APOSOR308181-1G APOSOR308181-250MG
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519111
Numéro CAS: 74572-01-3