Imprimer
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
OR308064-1G OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA 109 EUR
APOSOR308064-1G APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179106
Numéro CAS: 278788-60-6