Imprimer
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307993-1G OR307993-5G
APOSOR307993-1GEA 0 EUR
APOSOR307993-1G APOSOR307993-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787783
Numéro CAS: 948294-10-8