Imprimer
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 0 EUR
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, grade Technique
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028616
Numéro CAS: 6140-64-3
ONU: 1993
ADR: 3,III