Imprimer
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307974-1G OR307974-5G
APOSOR307974-1GEA 317 EUR
APOSOR307974-1G APOSOR307974-5G
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997977
Numéro CAS: 1171611-95-2