Imprimer
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307898-1G OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA 235 EUR
APOSOR307898-1G APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₂H₁₁Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971676
Numéro CAS: 73863-51-1