Imprimer
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307890-1G OR307890-5G
APOSOR307890-1GEA 335 EUR
APOSOR307890-1G APOSOR307890-5G
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987423
Numéro CAS: 53826-01-0