Imprimer
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307886-1G OR307886-5G
APOSOR307886-1GEA 301 EUR
APOSOR307886-1G APOSOR307886-5G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO
MW: 240.085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702833
Numéro CAS: 938138-94-4