Imprimer
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307871-1G OR307871-5G
APOSOR307871-1GEA 301 EUR
APOSOR307871-1G APOSOR307871-5G
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂
MW: 230.693 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260432
Numéro CAS: 930570-37-9