Imprimer
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 0 EUR
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Point de fusion: 181…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437576
Numéro CAS: 92513-36-5