Imprimer
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307829-1G OR307829-250MG
APOSOR307829-1GEA 261 EUR
APOSOR307829-1G APOSOR307829-250MG
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272439
Numéro CAS: 203626-38-4