Imprimer
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307812-1G OR307812-5G
APOSOR307812-1GEA 235 EUR
APOSOR307812-1G APOSOR307812-5G
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249.693 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863550
Numéro CAS: 733719-74-9