Imprimer
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307806-1G OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA 79.9 EUR
APOSOR307806-1G APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Formule: C₁₉H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796876
Numéro CAS: 260367-12-2