Imprimer
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307788-1G OR307788-250MG
APOSOR307788-1GEA 532 EUR
APOSOR307788-1G APOSOR307788-250MG
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₃N₃O₂·ClH
MW: 361.866 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026442
Numéro CAS: 1204810-32-1