Imprimer
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307766-1G OR307766-5G
APOSOR307766-1GEA 0 EUR
APOSOR307766-1G APOSOR307766-5G
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₆H₃BrN₂OS
Point de fusion: 299…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196499
Numéro CAS: 56844-40-7