Imprimer
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307758-1G OR307758-5G
APOSOR307758-1GEA 71.2 EUR
APOSOR307758-1G APOSOR307758-5G
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466275
Numéro CAS: 57805-85-3