Imprimer
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307707-1G OR307707-250MG
APOSOR307707-1GEA 509 EUR
APOSOR307707-1G APOSOR307707-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936318
Numéro CAS: 1980007-31-5