Imprimer
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307705-1G OR307705-250MG
APOSOR307705-1GEA 509 EUR
APOSOR307705-1G APOSOR307705-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936316
Numéro CAS: 1980008-30-7