Imprimer
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307702-1G OR307702-250MG
APOSOR307702-1GEA 509 EUR
APOSOR307702-1G APOSOR307702-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368286
Numéro CAS: 1416307-72-6