Imprimer
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307701-1G OR307701-250MG
APOSOR307701-1GEA 509 EUR
APOSOR307701-1G APOSOR307701-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368285
Numéro CAS: 1431364-55-4