(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307684-1G
OR307684-250MG
APOSOR307684-1GEA
1220
EUR
APOSOR307684-1G
APOSOR307684-250MG
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₃H₁₉NO₄ MW: 253.294 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24368276 Numéro CAS: 871357-91-4 |