Imprimer
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307668-1G OR307668-250MG
APOSOR307668-1GEA 665 EUR
APOSOR307668-1G APOSOR307668-250MG
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₃NO₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997948
Numéro CAS: 4505-16-2