Imprimer
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307646-1G OR307646-250MG
APOSOR307646-1GEA 1300 EUR
APOSOR307646-1G APOSOR307646-250MG
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112726
Numéro CAS: 132487-40-2