Imprimer
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307643-1G OR307643-250MG
APOSOR307643-1GEA 549 EUR
APOSOR307643-1G APOSOR307643-250MG
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₇NO·ClH
MW: 251.752 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437530
Numéro CAS: 915781-03-2