Imprimer
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307641-1G OR307641-250MG
APOSOR307641-1GEA 549 EUR
APOSOR307641-1G APOSOR307641-250MG
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃NO·ClH
MW: 223.699 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437528
Numéro CAS: 915781-01-0