Imprimer
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307599-1G OR307599-250MG
APOSOR307599-1GEA 590 EUR
APOSOR307599-1G APOSOR307599-250MG
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783752
Numéro CAS: 1212419-83-4