Imprimer
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307596-1G OR307596-250MG
APOSOR307596-1GEA 739 EUR
APOSOR307596-1G APOSOR307596-250MG
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366579
Numéro CAS: 1212253-95-6