Imprimer
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307568-1G OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA 648 EUR
APOSOR307568-1G APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258128
Numéro CAS: 282524-95-2