Imprimer
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307564-1G OR307564-250MG
APOSOR307564-1GEA 525 EUR
APOSOR307564-1G APOSOR307564-250MG
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₅NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258126
Numéro CAS: 282524-92-9