Imprimer
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307298-1G OR307298-250MG
APOSOR307298-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307298-1G APOSOR307298-250MG
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30721067
Numéro CAS: 1639858-78-8