Imprimer
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307291-1G OR307291-5G
APOSOR307291-1GEA 34.8 EUR
APOSOR307291-1G APOSOR307291-5G
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄I₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20484310
Numéro CAS: 6715-87-3