Imprimer
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 261 EUR
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂I₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26793484
Numéro CAS: 6645-70-1