Imprimer
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 102 EUR
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27988092
Numéro CAS: 27258-15-7