Imprimer
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307259-1G OR307259-250MG
APOSOR307259-1GEA 284 EUR
APOSOR307259-1G APOSOR307259-250MG
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975224
Numéro CAS: 27258-13-5