Imprimer
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307248-1G OR307248-5G OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA 155 EUR
APOSOR307248-1G APOSOR307248-5G APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12760762
Numéro CAS: 1373393-41-9