Imprimer
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307204-1G OR307204-250MG OR307204-5G
APOSOR307204-1GEA 150 EUR
APOSOR307204-1G APOSOR307204-250MG APOSOR307204-5G
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Formule: C₁₁H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658538
Numéro CAS: 117977-18-1