Imprimer
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307171-1G OR307171-5G
APOSOR307171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307171-1G APOSOR307171-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24540501
Numéro CAS: 815608-06-1