Imprimer
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-(1-ethoxy-ethyl)-1H-pyrazole
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 136 EUR
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22543653
Numéro CAS: 1024120-52-2