Imprimer
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307160-1G OR307160-25G OR307160-5G
APOSOR307160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307160-1G APOSOR307160-25G APOSOR307160-5G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03444368
Numéro CAS: 54210-32-1