Imprimer
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 128 EUR
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Formule: C₉H₁₅NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04113636
Numéro CAS: 104227-71-6