Imprimer
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 575 EUR
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261166
Numéro CAS: 1256785-01-9