Imprimer
6-Cyclopropylpicolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR306621-1G OR306621-250MG
APOSOR306621-1GEA 574 EUR
APOSOR306621-1G APOSOR306621-250MG
6-Cyclopropylpicolinic acid
6-Cyclopropylpicolinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255566
Numéro CAS: 1256793-43-7