Imprimer
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30563-100MG OR30563-1G OR30563-250MG
APOSOR30563-100MGEA 0 EUR
APOSOR30563-100MG APOSOR30563-1G APOSOR30563-250MG
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038664
Numéro CAS: 885953-43-5
ONU: 3265
ADR: 8,III